Documenti fondamentali
ENA238711897
Enamine
2,5-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.51
Numero MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4,10H,1H3;1H
InChI
VJYJHQCCZQKENF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49830
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49830
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)