ENA238711468
Enamine
2-(piperidin-2-yl)ethyl 3-nitrobenzoate hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(2-piperidinyl)ethyl 3-nitrobenzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H18N2O4.ClH/c17-14(11-4-3-6-13(10-11)16(18)19)20-9-7-12-5-1-2-8-15-12;/h3-4,6,10,12,15H,1-2,5,7-9H2;1H
InChI
NCKLUKVRJPUQAK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45330
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)