Documenti fondamentali
ENA238711306
Enamine
(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)hydrazine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.7
Numero MDL:
Punto di fusione
205-206
Iupac Name
1-(5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.ClH/c11-12-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;/h3,5,7,12H,1-2,4,6,11H2;1H
InChI
XPZHYILSEXNCRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44952
Melting Point
205-206
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44952
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)