Documenti fondamentali
ENA238710805
Enamine
N-[(5-methylfuran-2-yl)methyl]cyclopropanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.21
Numero MDL:
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-[(5-methyl-2-furyl)methyl]amine
Inchi Code
1S/C9H13NO/c1-7-2-5-9(11-7)6-10-8-3-4-8/h2,5,8,10H,3-4,6H2,1H3
InChI
URQGMRGIKXSJGG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43036
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)