Documenti fondamentali
ENA238710580
Enamine
methyl N-(2-hydroxyphenyl)carbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero MDL:
Punto di fusione
118-123
Iupac Name
methyl 2-hydroxyphenylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)9-6-4-2-3-5-7(6)10/h2-5,10H,1H3,(H,9,11)
InChI
SWVPURTXCYPXDZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42358
Melting Point
118-123
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42358
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)