Documenti fondamentali
ENA196830281
Enamine
2-amino-2-methyl-4-phenylbutanoic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.71
Numero MDL:
Punto di fusione
255-257
Iupac Name
4-phenylisovaline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-11(12,10(13)14)8-7-9-5-3-2-4-6-9;/h2-6H,7-8,12H2,1H3,(H,13,14);1H
InChI
FZZUHWSNACMZOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45178
Melting Point
255-257
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45178