Documenti fondamentali
ENA196830277
Enamine
methyl[(oxolan-2-yl)methyl]amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.18
Numero MDL:
Iupac Name
N-methyl(tetrahydro-2-furanyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI
VJUDVVHGQMPPEI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-45158
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)