Documenti fondamentali
ENA196830176
Enamine
2-(N-methyl5-bromofuran-2-amido)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
324.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-[(5-bromo-2-furoyl)(methyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H10BrNO4/c1-15(12(16)10-6-7-11(14)19-10)9-5-3-2-4-8(9)13(17)18/h2-7H,1H3,(H,17,18)
InChI
RZWDCSZOZGVDNQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44286
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44286
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)