ENA196830155
Enamine
ethyl 4-formyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Punto di fusione
98-99
Iupac Name
ethyl 4-formyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H12N2O3/c1-2-18-13(17)12-10(9-16)8-15(14-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-9H,2H2,1H3
InChI
LUXQUZWWWWBKFW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44231
Melting Point
98-99
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-44231
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)