Documenti fondamentali
ENA196829969
Enamine
3-methoxy-5-phenylthiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.28
Numero MDL:
Iupac Name
3-methoxy-5-phenyl-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H10O3S/c1-15-9-7-10(16-11(9)12(13)14)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3,(H,13,14)
InChI
SHXNBNKHMSBRTL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43618
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43618
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)