Documenti fondamentali
ENA189566564
Enamine
2-(2,5-dichlorophenyl)oxirane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.04
Numero MDL:
Iupac Name
2-(2,5-dichlorophenyl)oxirane
Inchi Code
1S/C8H6Cl2O/c9-5-1-2-7(10)6(3-5)8-4-11-8/h1-3,8H,4H2
InChI
NYBOOEJUTPHCNU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43397
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)