Documenti fondamentali
ENA189566445
Enamine
1-[(2-chlorophenyl)methyl]piperidin-4-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.7
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-chlorobenzyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C12H14ClNO/c13-12-4-2-1-3-10(12)9-14-7-5-11(15)6-8-14/h1-4H,5-9H2
InChI
KFEWRNNUYYDFIO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43199
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-43199
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)