Documenti fondamentali
ENA187623034
Enamine
5-butyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Numero MDL:
Punto di fusione
140-141
Iupac Name
5-butyl-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C6H11N3O/c1-2-3-4-5-8-9-6(7)10-5/h2-4H2,1H3,(H2,7,9)
InChI
JANUDBLANRHSLI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42438
Melting Point
140-141
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-42438
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)