Documenti fondamentali
ENA185118536
Enamine
3-[4-(pyridin-2-yl)piperazin-1-yl]propanoic acid dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.21
Numero MDL:
Iupac Name
3-[4-(2-pyridinyl)-1-piperazinyl]propanoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N3O2.2ClH/c16-12(17)4-6-14-7-9-15(10-8-14)11-3-1-2-5-13-11;;/h1-3,5H,4,6-10H2,(H,16,17);2*1H
InChI
DLSPGHAZUBNVKS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41535
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-41535
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)