Documenti fondamentali
ENA183889004
Enamine
3-chloro-1-(morpholin-4-yl)propan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.63
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-chloropropanoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C7H12ClNO2/c8-2-1-7(10)9-3-5-11-6-4-9/h1-6H2
InChI
RHPBOUGBOGWTDW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40180
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40180
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)