Documenti fondamentali
ENA183888877
Enamine
4-methyl-3-oxopentanenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.14
Numero MDL:
Iupac Name
4-methyl-3-oxopentanenitrile
Inchi Code
1S/C6H9NO/c1-5(2)6(8)3-4-7/h5H,3H2,1-2H3
InChI
VKZGTORDNRVMIN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31192
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)