Documenti fondamentali
ENA183888722
Enamine
(pentan-3-yl)(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.65
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2,2,2-trifluoroethyl)-3-pentanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H14F3N.ClH/c1-3-6(4-2)11-5-7(8,9)10;/h6,11H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI
ASMYOINVAOJYNM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40447
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40447
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)