Documenti fondamentali
ENA183888679
Enamine
3-{[4-(aminomethyl)phenyl]methyl}-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.76
Numero MDL:
Iupac Name
3-[4-(aminomethyl)benzyl]-5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17N3O2.ClH/c1-13(2)11(17)16(12(18)15-13)8-10-5-3-9(7-14)4-6-10;/h3-6H,7-8,14H2,1-2H3,(H,15,18);1H
InChI
QQEYHKFSHQCZTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40085
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40085
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)