Documenti fondamentali
ENA181911884
Enamine
2-butoxy-5-methoxyaniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.26
Numero MDL:
Punto di fusione
168-169
Iupac Name
2-butoxy-5-methoxyaniline
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-3-4-7-14-11-6-5-9(13-2)8-10(11)12/h5-6,8H,3-4,7,12H2,1-2H3
InChI
YNGOMJFBCQFZAQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38919
Melting Point
168-169
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-38919
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)