Documenti fondamentali
ENA181911654
Enamine
2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-7-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.21
Numero MDL:
Iupac Name
2-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-7-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H11NO3/c13-10-3-1-2-7-6-8(11(14)15)4-5-9(7)12-10/h4-6H,1-3H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
WVABYIKIASMFFY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37288
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37288
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)