Documenti fondamentali
ENA181911536
Enamine
(5-bromofuran-2-yl)methanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177
Numero MDL:
Punto di fusione
43-44
Iupac Name
(5-bromo-2-furyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-2,7H,3H2
InChI
CFLMVPYEVZXIED-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Dry Ice
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37107
Melting Point
43-44
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-37107
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)