Documenti fondamentali
ENA181911479
Enamine
2-chloro-N-[(1-phenylcyclopentyl)methyl]acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.76
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[(1-phenylcyclopentyl)methyl]acetamide
Inchi Code
1S/C14H18ClNO/c15-10-13(17)16-11-14(8-4-5-9-14)12-6-2-1-3-7-12/h1-3,6-7H,4-5,8-11H2,(H,16,17)
InChI
MYVPCHLYMRSBIA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28323
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28323
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)