Documenti fondamentali
ENA161669221
Enamine
4-methoxy-3-[(pyridin-3-yl)methoxy]aniline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.27
Numero MDL:
Iupac Name
4-methoxy-3-(3-pyridinylmethoxy)aniline
Inchi Code
1S/C13H14N2O2/c1-16-12-5-4-11(14)7-13(12)17-9-10-3-2-6-15-8-10/h2-8H,9,14H2,1H3
InChI
CDQBVEVEFUNMRD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36410
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36410
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)