Documenti fondamentali
ENA161669154
Enamine
6-(2-methoxyethoxy)pyridin-3-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.2
Numero MDL:
Iupac Name
6-(2-methoxyethoxy)-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-11-4-5-12-8-3-2-7(9)6-10-8/h2-3,6H,4-5,9H2,1H3
InChI
GLRSRWRXPZCBST-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36289
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36289
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)