ENA161209096
Enamine
4-(4-ethoxyphenoxy)aniline hydrochloride
About This Item
Punto di fusione
120-121
Iupac Name
4-(4-ethoxyphenoxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO2.ClH/c1-2-16-12-7-9-14(10-8-12)17-13-5-3-11(15)4-6-13;/h3-10H,2,15H2,1H3;1H
InChI
UEIGNYAEASJHCP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06248
Melting Point
120-121
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-06248
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)