Documenti fondamentali
ENA161209086
Enamine
2-{[(furan-2-yl)methyl]amino}-N-phenylacetamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.73
Numero MDL:
Punto di fusione
215-216
Iupac Name
2-[(2-furylmethyl)amino]-N-phenylacetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H14N2O2.ClH/c16-13(15-11-5-2-1-3-6-11)10-14-9-12-7-4-8-17-12;/h1-8,14H,9-10H2,(H,15,16);1H
InChI
ZLEWHWNHBKJLOB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15354
Melting Point
215-216
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15354
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)