ENA161208913
Enamine
4-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)aniline hydrochloride
About This Item
Iupac Name
4',6-dimethoxy[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H15NO2.ClH/c1-16-12-6-3-10(4-7-12)13-9-11(15)5-8-14(13)17-2;/h3-9H,15H2,1-2H3;1H
InChI
HEVXYYHVBBXFLT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12977
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12977
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)