Documenti fondamentali
ENA161208711
Enamine
2-propoxyaniline hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.67
Numero MDL:
Punto di fusione
177-179
Iupac Name
2-propoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-2-7-11-9-6-4-3-5-8(9)10;/h3-6H,2,7,10H2,1H3;1H
InChI
JXKWRYBXSMQKBD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08901
Melting Point
177-179
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-08901
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)