Documenti fondamentali
ENA161173460
Enamine
4-nitrophenyl N,N-dimethylcarbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.19
Numero MDL:
Punto di fusione
95-100
Iupac Name
4-nitrophenyl dimethylcarbamate
Inchi Code
1S/C9H10N2O4/c1-10(2)9(12)15-8-5-3-7(4-6-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
InChI
YBRIFDNEMBTBMJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35671
Melting Point
95-100
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35671
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)