Documenti fondamentali
ENA161173390
Enamine
2-fluoro-5-[(propan-2-yl)sulfamoyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-fluoro-5-[(isopropylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12FNO4S/c1-6(2)12-17(15,16)7-3-4-9(11)8(5-7)10(13)14/h3-6,12H,1-2H3,(H,13,14)
InChI
BJFSPCAXJLFTGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35576
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35576
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)