Documenti fondamentali
ENA161173272
Enamine
tert-butyl N-[(2-aminophenyl)methyl]-N-methylcarbamate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.31
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-aminobenzyl(methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15(4)9-10-7-5-6-8-11(10)14/h5-8H,9,14H2,1-4H3
InChI
XDVPWOBOBAYXPT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35618
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-35618
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)