Documenti fondamentali
ENA159843397
Enamine
4-(1,3-thiazolidine-4-carbonyl)morpholine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.74
Numero MDL:
Iupac Name
4-(1,3-thiazolidin-4-ylcarbonyl)morpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O2S.ClH/c11-8(7-5-13-6-9-7)10-1-3-12-4-2-10;/h7,9H,1-6H2;1H
InChI
UJDBIPXDVKCFGZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32039
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32039
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)