Documenti fondamentali
ENA156508390
Enamine
dichloro-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.53
Numero MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-1,3-thiazole-5-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C3Cl3NO2S2/c4-1-2(11(6,8)9)10-3(5)7-1
InChI
ZEZQYDKDJPFLNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31478
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31478
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)