Documenti fondamentali
ENA156508326
Enamine
2-[4-(thiophene-2-sulfonamido)phenyl]acetic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.36
Numero MDL:
Iupac Name
{4-[(2-thienylsulfonyl)amino]phenyl}acetic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO4S2/c14-11(15)8-9-3-5-10(6-4-9)13-19(16,17)12-2-1-7-18-12/h1-7,13H,8H2,(H,14,15)
InChI
INFQXBZUDAGSHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31350
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-31350
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)