Documenti fondamentali
ENA155457781
Enamine
(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.13
Numero MDL:
Punto di fusione
41-45
Iupac Name
(4-methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)methylamine
Inchi Code
1S/C4H8N4/c1-8-3-6-7-4(8)2-5/h3H,2,5H2,1H3
InChI
GPTOVFBEQFGLMP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30859
Melting Point
41-45
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30859
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)