Documenti fondamentali
ENA152121091
Enamine
[(3,4-difluorophenyl)methyl](methyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.16
Numero MDL:
Iupac Name
(3,4-difluorophenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-11-5-6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4,11H,5H2,1H3
InChI
MMNUIVWEFIBTRB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30409
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30409
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)