Documenti fondamentali
ENA152120962
Enamine
4-[(cyclopropylamino)methyl]-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.73
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(cyclopropylamino)methyl]-N-(2,2,2-trifluoroethyl)benzamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H15F3N2O.ClH/c14-13(15,16)8-18-12(19)10-3-1-9(2-4-10)7-17-11-5-6-11;/h1-4,11,17H,5-8H2,(H,18,19);1H
InChI
IFCRSDNBOHYJFT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30753
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-30753
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)