Documenti fondamentali
ENA118036755
Enamine
sodium 2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.08
Numero MDL:
Iupac Name
sodium 1H-1,2,4-triazol-1-ylacetate
Inchi Code
1S/C4H5N3O2.Na/c8-4(9)1-7-3-5-2-6-7;/h2-3H,1H2,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI
IZYZVGMQWYKDBW-UHFFFAOYSA-M
Temperatura di conservazione
RT
Salt Data
[Na+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13051
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13051
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)