Documenti fondamentali
ENA118036547
Enamine
1-(furan-2-carbonyl)piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(2-furoyl)-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H13NO4/c13-10(9-4-2-6-16-9)12-5-1-3-8(7-12)11(14)15/h2,4,6,8H,1,3,5,7H2,(H,14,15)
InChI
JJTYFIFTNRNBSS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27415
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27415
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)