Documenti fondamentali
ENA118036500
Enamine
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-chloro-2,6-diethylphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-8-5-6-10(14)9(4-2)12(8)15-11(16)7-13/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI
ZEHVGJXELAOHNY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24667
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)