Documenti fondamentali
ENA117738082
Enamine
2-chloro-N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.66
Numero MDL:
Punto di fusione
63-64
Iupac Name
2-chloro-N-(4-methoxy-2-nitrophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O4/c1-6(11)10(14)12-8-4-3-7(17-2)5-9(8)13(15)16/h3-6H,1-2H3,(H,12,14)
InChI
ZRWAMGVKIUDXTG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23316
Melting Point
63-64
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-23316