Documenti fondamentali
ENA117738024
Enamine
1-(chloromethyl)pyrrolidin-2-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.58
Numero MDL:
Iupac Name
1-(chloromethyl)-2-pyrrolidinone
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c6-4-7-3-1-2-5(7)8/h1-4H2
InChI
KEBMRNXDMRFGNV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27821
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-27821