ENA112933499
Enamine
1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
1-amino-4-bromo-9,10-dioxo-9,10-dihydro-2-anthracenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H8BrNO4/c16-9-5-8(15(20)21)12(17)11-10(9)13(18)6-3-1-2-4-7(6)14(11)19/h1-5H,17H2,(H,20,21)
InChI
LFKLTGPCMCEKPE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26961
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)