Documenti fondamentali
ENA102117575
Enamine
3-(1H-pyrrol-1-yl)thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.23
Numero MDL:
Punto di fusione
169-171
Iupac Name
3-(1H-pyrrol-1-yl)-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c11-9(12)8-7(3-6-13-8)10-4-1-2-5-10/h1-6H,(H,11,12)
InChI
WSCYUZJLJQNLSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26647
Melting Point
169-171
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-26647
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)