Documenti fondamentali
ENA090493152
Enamine
3-amino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)but-2-enenitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.23
Numero MDL:
Iupac Name
(2E)-3-amino-2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C7H8N4S/c1-4(9)5(2-8)6-3-12-7(10)11-6/h3H,9H2,1H3,(H2,10,11)/b5-4-
InChI
NGTNUCOMPUMJKP-PLNGDYQASA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-24749