Documenti fondamentali
ENA066595978
Enamine
4-sulfamoylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.22
Numero MDL:
Punto di fusione
244-246
Iupac Name
4-(aminosulfonyl)benzamide
Inchi Code
1S/C7H8N2O3S/c8-7(10)5-1-3-6(4-2-5)13(9,11)12/h1-4H,(H2,8,10)(H2,9,11,12)
InChI
MWFFIRCXGDGFQB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15348
Melting Point
244-246
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15348
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)