Documenti fondamentali
ENA066595699
Enamine
5-[(2,6-diethylphenyl)amino]-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.4
Numero MDL:
Iupac Name
5-(2,6-diethylanilino)-1,3,4-thiadiazol-2-yl hydrosulfide
Inchi Code
1S/C12H15N3S2/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)13-11-14-15-12(16)17-11/h5-7H,3-4H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16)
InChI
RZXIGOQQXLXSMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15243
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-15243
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)