Documenti fondamentali
ENA065085656
Enamine
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.31
Numero MDL:
Iupac Name
3-(isothiocyanatomethyl)heptane
Inchi Code
1S/C9H17NS/c1-3-5-6-9(4-2)7-10-8-11/h9H,3-7H2,1-2H3
InChI
ZYEYDQLSVHQXDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-14768
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)