Documenti fondamentali
ENA061488219
Enamine
2,4-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.22
Numero MDL:
Punto di fusione
270-272
Iupac Name
2,4-dimethyl-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c1-7-9-5-3-4-6-10(9)13-8(2)11(7)12(14)15/h3-6H,1-2H3,(H,14,15)
InChI
IXSPGXNTIAITRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13941
Melting Point
270-272
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13941
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)