Key Documents
ENA053247388
Enamine
N-cyclopropyl-N-(5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)propanamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
229.33
Numero MDL:
Punto di fusione
195-196
Iupac Name
N-cyclopropyl-N-(5-sulfanyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H11N3OS2/c1-2-6(12)11(5-3-4-5)7-9-10-8(13)14-7/h5H,2-4H2,1H3,(H,10,13)
InChI
VENZWTXKZARVDJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13320
Melting Point
195-196
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-13320